Learn More
2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| CAS | 3159-04-4 |
| Formule moléculaire | C13H8ClNOS |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H8ClNOS/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16) |
| SMILES | O=C1NC2=CC=CC=C2SC3=CC=C(Cl)C=C13 |
| Nom IUPAC | 2-clorodibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.73 |
| Poids de la formule | 261 |