Learn More
Chlorure de 2-chloroéthanesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10711442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10711442 25 g Flacon en verre 25g
10290103 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10711442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404610250
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1622-32-8
Formule moléculaire C2H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 163.02
Numéro MDL MFCD00007461
Clé InChI VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
CID PubChem 15385
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloroéthanesulfonyle
SMILES C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.5500g/mL
Point d’ébullition 78°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.4910 to 1.494
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.55
Poids de la formule 163.02
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.