Learn More
Chlorure de 2-chloroéthanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428326 50 g 50g
11418326 10 g 10g
11359639 100 g 100g
11438326 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11428326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15377.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 163.012 g/mol
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. It was also used in synthesis of vinyl sulfonamides with a furan, carbocyclic, semi cyclic or acyclic 1,3-diene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-chloroéthanesulfonyle a été utilisé dans le protocole de sulfonylation / thia-Michael intramoléculaire pour la synthèse des 1,1-dioxydes de 1,5,2-dithiazépine. Il a également été utilisé dans la synthèse de sulfonamides de vinyle avec une fraction furane, carbocyclique, semi-cyclique ou acyclique de 1,3-diène.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1622-32-8
Formule moléculaire C2H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 163.012
Numéro MDL MFCD00007461
Clé InChI VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
CID PubChem 15385
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloroéthanesulfonyle
SMILES C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Densité 1.56
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire ClCH2CH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.4915
Quantité 50 g
Numéro UN UN3390
Beilstein 1751202
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 163.02
Pourcentage de pureté 98%