Learn More
Chlorure de (2-chloroéthoxy)méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Chloroethoxy)methyl Chloride |
| CAS | 1462-33-5 |
| Formule moléculaire | C3H6Cl2O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Chloro-2-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloro-1-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloroethyl chloromethyl Ether, Chloromethyl 2-Chloroethyl Ether, alpha-Chloromethyl beta-Chloroethyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-2-6-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCOCCl |
| Nom IUPAC | 1-chloro-2-(chlorométhoxy)étane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.99 |
| Poids de la formule | 127.9796 |