Learn More
Ester de l'acide 2-chloroéthyl (2,6-diméthylphényl)-carbamique, TRC
Code produit 30360843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360843 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360843 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC984860500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Formule moléculaire C11 H14 Cl N O2
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
Nom IUPAC N-(2,6-diméthylphényl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 227.687
Poids de la formule 227.071