Learn More
Ester de l'acide 2-chloroéthyl (2,6-diméthylphényl)-carbamique, TRC
Code produit 30363891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363891 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363891 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9848602.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Formule moléculaire C11 H14 Cl N O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
Nom IUPAC N-(2,6-diméthylphényl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 227.687
Poids de la formule 227.071