Learn More
Isocyanate de 2-chloroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463517 5 g 5g
11473517 25 g 25g
11483517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17289.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1943-83-5 | C3H4ClNO | 105.521 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4 °C. Incompatible avec les alcools. Amines, agents oxydants. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1943-83-5
Formule moléculaire C3H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 105.521
Numéro MDL MFCD00002043
Clé InChI BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanate
CID PubChem 16035
Nom IUPAC 1-chloro-2-isocyanatoéthane
SMILES C(CCl)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl isocyanate
Point d’ébullition 135°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Pungent
Quantité 5 g
Numéro UN UN3080
Beilstein 1071429
Poids de la formule 105.52
Pourcentage de pureté 97%