Learn More
2-chloroéthyl isocyanate, 98%
Code produit 10607202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10607202 1 mL Flacon en verre 1mL
10368210 5 mL Flacon en verre 5mL
10617202 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10607202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221190010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1943-83-5 | C₃H₄ClNO | 105,52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1943-83-5
Formule moléculaire C3H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 105.52
Numéro MDL MFCD00002043
Clé InChI BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethylisocyanate, chloroethylisocyanate, ethane, 1-chloro-2-isocyanato, 2-chlorethylisokyanat, 2-chloro ethyl isocyanate, isocyanic acid, 2-chloroethyl ester, 1-chloro-2-isocyanato-ethane, 2-chlorethylisokyanat czech, .beta.-chloroethylisocyanate
CID PubChem 16035
Nom IUPAC 1-chloro-2-isocyanatoéthane
SMILES C(CCl)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl isocyanate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2370g/mL
Point d’ébullition 135°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH2NCO
Indice de réfraction 1.4460 to 1.449
Quantité 1 mL
Beilstein 04, III, 245
Gravité spécifique 1.237
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 105.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroethyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement