Learn More
2-chloroéthyl isocyanate, TRC
Code produit 30361520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3776355G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl isocyanate
CAS 1943-83-5
Formule moléculaire C3H4ClNO
Quantité 5 g
Synonyme 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate
Formule InChI InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
SMILES O=C=NCCCl
Nom IUPAC 1- recueillis
Poids moléculaire (g/mol) 105.52
Poids de la formule 104.9981