Learn More
Isothiocyanate de 2-chloroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372517 1 g 1g
11382517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11604.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6099-88-3 | C3H4ClNS | 121.582 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6099-88-3
Formule moléculaire C3H4ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 121.582
Numéro MDL MFCD00041125
Clé InChI ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
CID PubChem 138661
Nom IUPAC 1-chloro-2-isothiocyanatoéthane
SMILES C(CCl)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl isothiocyanate
Densité 1.265
Point d’ébullition 79°C to 80°C (13 mmHg)
Point d’éclair 96°C (205°F)
Indice de réfraction 1.556
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 605585
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 121.59
Pourcentage de pureté 97%