Learn More
2-Chloroéthyl p-tolyl sulfone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11367365
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367365 1 g 1g
11377365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05256.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22381-53-9
Formule moléculaire C9H11ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.695
Numéro MDL MFCD00051607
Clé InChI KUAGAJLNIOIGRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfone, 2-chloroethyl p-tolyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulfone, 1-2-chloroethanesulfonyl-4-methylbenzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methylbenzene, 2-chloro-1-4-methylphenyl sulfonyl ethane, p-toluene 2-chloroethyl sulphone, 2-chloroethylp-tolylsulfone, benzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulphone
CID PubChem 188162
Nom IUPAC 1-(2-chloroéthylsulfonyl)-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl p-tolyl sulfone
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 1 g
Beilstein 1107627
Poids de la formule 218.7
Pourcentage de pureté 98%