Learn More
Sulfure de phényle 2-chloroéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440867 25 g 25g
11430867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23265.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5535-49-9 | C8H9ClS | 172.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5535-49-9
Formule moléculaire C8H9ClS
Poids moléculaire (g/mol) 172.67
Numéro MDL MFCD00013691
Clé InChI QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl phenyl sulfide, 2-chloroethyl phenyl sulfane, 2-chloroethyl sulfanyl benzene, 2-chloroethyl thio benzene, 2-chloroethylphenylsulfide, benzene, 2-chloroethyl thio, 2-phenylthio ethyl chloride, 2-phenylthioethylchloride, acmc-1axe6
CID PubChem 21702
Nom IUPAC 2-Chloroéthylsulfanylbenzène
SMILES ClCCSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl phenyl sulfide
Densité 1.178
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 104°C (220°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1907116
Poids de la formule 172.68
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.