Learn More
2-Chloroéthyle phényl sulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430277 100 g 100g
11410277 5 g 5g
11420277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21690.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 938-09-0 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-09-0
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.668
Numéro MDL MFCD00025047
Clé InChI NUJGORANFDSMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl phenyl sulfone, 2-chloroethanesulfonyl benzene, 2-chloroethyl sulfonyl benzene, 2-chloroethylphenylsulfone, 2-chloroethylsulfonyl benzene, sulfone, 2-chloroethyl phenyl, 2-chloroethyl sulphonyl benzene, benzene, 2-chloroethyl sulfonyl, 2-chloroethylphenyl sulfone
CID PubChem 13646
Nom IUPAC 2-chloroéthylsulfonylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl phenyl sulfone
Point de fusion 52°C to 55°C
Point d’ébullition 168°C to 174°C (7 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 1104341
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 98%