Learn More
(2-Chloroéthyle) Acide phosphonique (>85 %), TRC
Code produit 30138369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138369 100 mg 100mg
30133426 25 g 25g
18012940 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138369 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC366175100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16672-87-0
Formule moléculaire C2 H6 Cl O3 P
Poids moléculaire (g/mol) 144.49
Nom IUPAC Acide 2-chloroéthylphosphonique
SMILES OP(=O)(O)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethephon
Quantité 100 mg
Synonyme Ethephon, Phosphonic acid, P-(2-chloroethyl)- (ACI), P-(2-Chloroethyl)phosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (2-chloroethyl)- (7CI, 8CI, 9CI), (2-Chloroethyl)phosphonic acid, 2-CEPA, 2-Chloroethanephosphonic acid, 2-KhEFK, Amchem 68-250, Arvest, Boll'd, Camposan, Camposan M, CEP, CEPA, CEPA (pesticide), Cepha 10LS, Cerone, Chlorethephon, Chloroethylphosphonic acid, Dextrel M, Direphon, Ethefon, Ethel, Ethephon, Ethereal, Etheverse, Ethrel, Ethrel 10, Ethrel 48 SL, Ethrel 48SL, Exin, Flordimex, Flordimex T, Flordimex TM, Florel, Fruitel, G 996, G 996 (pesticide), Hevetex, Kamposan, KhEFK, MATURE-AIDE, Mature-Aide, MFX 0307, MFX 0543, Prep, Prep (growth regulator), PRM 12, PRM 12RP, Proxy, Roll-Fruct, Romtrel, Super Boll, Tomathrel, β-Chloroethylphosphonic acid
Formule InChI InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Poids de la formule 143.9743