Learn More
Acide (2-chloroéthyl)phosphonique-d4, TRC
Code produit 30356852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356852 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30356852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36617710MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4
CAS 1020719-29-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C2 2H4 H2 Cl O3 P
Quantité 10 mg
Synonyme (2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4), 2-Chloroethanephosphonic-d4 Acid, 2-KhEFK-d4, Amchem-d4, Ethephon-d4, Roll-Fruct-d4, Romtrel-d4, Super Boll-d4, Tomathrel-d4
Formule InChI InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])P(=O)(O)O
Nom IUPAC (2-chloro-1,1,2,2-tétradeutéroéthyle)acide phosphonique
Poids moléculaire (g/mol) 148.52
Poids de la formule 147.9994
Pourcentage de pureté >95