Learn More
Acide (2-chloroéthyl)phosphonique-d4, TRC
Code produit 30359761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359761 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30359761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3661771MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4
CAS 1020719-29-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C2 2H4 H2 Cl O3 P
Quantité 1 mg
Synonyme (2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4), 2-Chloroethanephosphonic-d4 Acid, 2-KhEFK-d4, Amchem-d4, Ethephon-d4, Roll-Fruct-d4, Romtrel-d4, Super Boll-d4, Tomathrel-d4
Formule InChI InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])P(=O)(O)O
Nom IUPAC (2-chloro-1,1,2,2-tétradeutéroéthyle)acide phosphonique
Poids moléculaire (g/mol) 148.52
Poids de la formule 147.9994
Pourcentage de pureté >95