Learn More
Chlorure de (2-Chloroéthyle)triméthylammonium, 98 % (poids sec), peut contenir jusqu’à 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497517 25 g 25g
11487517 5 g 5g
11407527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15630.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.066 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 999-81-5
Formule moléculaire C5H13Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 158.066
Numéro MDL MFCD00011869
Clé InChI UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
CID PubChem 13836
Nom IUPAC 2-chloroéthyl(triméthyl)azane ; chlorure
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Point de fusion ∼241°C (decomposition)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à 5 % d’eau
Formule linéaire ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3563994
Merck Index 14,2104
Poids de la formule 158.07
Pourcentage de pureté 98%