Learn More
(2-Chloroéthyl)chlorure de triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10052680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10052680
Marque: Thermo Scientific Acros 215420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 999-81-5
Formule moléculaire C5H13Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 158.07
Numéro MDL MFCD00011869
Clé InChI UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
CID PubChem 13836
Nom IUPAC 2-chloroéthyl(triméthyl)azane ; chlorure
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 239°C to 243°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Quantité 25 g
Beilstein 04, 134
Merck Index 15, 2104
Informations sur la solubilité Solubility in water: 740g/L (20°C)
Poids de la formule 158.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux