Learn More
2-éther chloroéthylvinylique, env. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloroethyl vinyl ether |
| Note relative au nom | ca. 95% |
| CAS | 110-75-8 |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -70°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0480g/mL |
| Point d’ébullition | 109°C |
| Point d’éclair | 16°C |
| Afficher plus |