Learn More
Chlorhydrate de 2-chloroéthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407127
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11407127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14455.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
2-chloroethylamine hydrochloride is used as an intermediate in active pharmaceutical ingredients and dyes. It is also used in organic synthesis. Further, it is employed as a derivatizing reagent for amino acids, dipeptides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-chloroéthylamine est utilisé comme intermédiaire dans les principes pharmaceutiques actifs et les colorants. Il est également utilisé en synthèse organique. De plus, il est utilisé comme réactif de dérivation pour les acides aminés, les dipeptides et les nucléotides.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-24-6
Formule moléculaire C2H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 115.99
Numéro MDL MFCD00012887,MFCD00137399
Clé InChI ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
CID PubChem 9793737
Nom IUPAC 2-chloroethan-1-aminium chloride
SMILES [Cl-].[NH3+]CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethylamine hydrochloride
Point de fusion 143°C to 148°C
pH 2 to 3
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3590304
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 115.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Chloroethylamine h