Learn More
Chlorhydrate de 2-chloroéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 10249990
Marque: Thermo Scientific Acros 422861000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-24-6
Formule moléculaire C2H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 115.99
Numéro MDL MFCD00012887,MFCD00137399
Clé InChI ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
CID PubChem 9793737
SMILES [Cl-].[NH3+]CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethylamine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140.0°C to 150.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH2NH2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 04,133
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Nom IUPAC 2-chloroéthanamine ; chlorhydrate
Poids de la formule 115.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.