Learn More
2-chloroethyleisothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10389310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10389310 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10389310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloroethyleisothiocyanate
CAS 6099-88-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H4ClNS
Formule linéaire ClCHCHNCS
Indice de réfraction 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00041125
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
Clé InChI ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCl)N=C=S
Nom IUPAC 1-chloro-2-isothiocyanatoethane
Poids moléculaire (g/mol) 121.582
CID PubChem 138661
Poids de la formule 121.59
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid