Learn More
Acide 2-chloroéthylphosphonique, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10685901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10685901 1 g Flacon en verre 1g
10227750 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10685901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301630010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 144.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16672-87-0
Formule moléculaire C2H6ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 144.49
Numéro MDL MFCD00002142
Clé InChI UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
CID PubChem 27982
ChEBI CHEBI:52741
Nom IUPAC Acide 2-chloroéthylphosphonique
SMILES OP(O)(=O)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethylphosphonic acid
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.0°C to 75.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 3787
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,toluene,propylene glycol,practically insoluble in petroleum ether,practically insoluble in petroleum ether,freely soluble in ethanol,methanol,acetone,ethy
Poids de la formule 144.51
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre