Learn More
2-chlorohydroquinone, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11404127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404127 25 g 25g
11414127 100 g 100g
11424127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19554.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-67-8
Formule moléculaire C6H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.554
Numéro MDL MFCD00002341
Clé InChI AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
CID PubChem 301
ChEBI CHEBI:27675
Nom IUPAC 2-chlorobenzène-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorohydroquinone
Point de fusion 97°C to 102°C
Point d’ébullition 262°C to 263°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique