Learn More
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, TRC
Code produit 30353666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353666 2.5 mg 2.50mg
30349122 5 mg -
30360793 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30353666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3829302.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1019020-03-1
Formule moléculaire C8H4N3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 177.59
Nom IUPAC 2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
SMILES Clc1cn2cc(ccc2n1)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H
Poids de la formule 177.0094