Learn More
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, TRC
Code produit 30360793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360793 25 mg 25mg
30349122 5 mg -
30353666 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38293025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1019020-03-1
Formule moléculaire C8H4N3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 177.59
Nom IUPAC 2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
SMILES Clc1cn2cc(ccc2n1)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H
Poids de la formule 177.0094