Learn More
2-chloroimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458347 1 g 1g
15478347 250 mg 250mg
15468347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51863.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16265-04-6 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
2-Chloroimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloroimidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les médicaments candidats, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d’autres matériaux fonctionnels moléculaires.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16265-04-6
Formule moléculaire C3H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 102.52
Numéro MDL MFCD02179530
Clé InChI OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro
CID PubChem 2773328
ChEBI CHEBI:52721
Nom IUPAC 2-chloro-1H-imidazole
SMILES ClC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroimidazole
Point de fusion 165°C to 166°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 102.52
Pourcentage de pureté 97%