Learn More
2-chloroindole-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437317
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437317 1 g 1g
15447317 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34381.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5059-30-3 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the synthesis of indole phytoalexin cyclobrassinon. And also in unprecedented chemical structure and biomimetic synthesis of erucalexin, a phytoalexin from the wild crucifer Erucastrum gallicum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé dans la synthèse de l’indole phytoalexine cyclobrassinon. Et aussi dans une structure chimique sans précédent et une synthèse biomimétique de l’érucauxine, une phytoalexine du crucifère sauvage Erucastrum galicum.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5059-30-3
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.603
Numéro MDL MFCD00111620
Clé InChI XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro
CID PubChem 314791
Nom IUPAC 2-chloro-1H-indole-3-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion ∽212°C (decomposition)
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 97%