Learn More
2-chloroisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10496273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10496273 1 g 1g
10462484 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10496273 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53604DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
2-chloroisonicotinaldéhyde, ≥97 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101066-61-9
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.55
Numéro MDL MFCD06651557
Clé InChI UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
CID PubChem 2762994
Nom IUPAC 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroisonicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 141.56
Pourcentage de pureté 97%