Learn More
2-chloroisonicotinamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10355012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10355012 10 g Flacon en verre ambré 10g
10243192 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10355012 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06910EA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 100859-84-5
Formule moléculaire C6H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.569
Numéro MDL MFCD00221401
Clé InChI DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2800022
Nom IUPAC 2-chloropyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroisonicotinamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 97%