Learn More
Acide 2-chloroisonicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10476482
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10476482 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10476482 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06649EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroisonicotinic acid
CAS 6313-54-8
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Numéro MDL MFCD00191402
Quantité 10 g
Synonyme 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
Clé InChI QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Nom IUPAC Acide 2-chloropyridine-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
CID PubChem 236985
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 97%