Learn More
Acide 2-chloroisonicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10264584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10264584 25 g Flacon en verre 25g
10254584 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10264584 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6313-54-8 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6313-54-8
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Numéro MDL MFCD00191402
Clé InChI QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
CID PubChem 236985
Nom IUPAC Acide 2-chloropyridine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroisonicotinic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroisonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.