Learn More
Acide 2-chloroisonicotinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloroisonicotinic Acid |
| CAS | 6313-54-8 |
| Formule moléculaire | C6H4ClNO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic Acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic Acid, 6-Chloroisonicotinic Acid, NSC 40139 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-chloropyridine-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.55 |