Learn More
Chlorure de 2-chloroisonicotinoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloroisonicotinoyl Chloride |
| CAS | 65287-34-5 |
| Formule moléculaire | C6H3NOCl2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Chloropyridine-4-carbonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de 2-chloropyridine-4-carbonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176 |
| Poids de la formule | 174.9592 |