Learn More
Acide 2-chloromandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
2-Chloromandelic acid, is used as a pharmaceutical intermediate as well as in the medicine industry. It is used as a intermediate of clopidrogrel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-chloromandélique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique ainsi que dans le secteur médical. Il est utilisé comme intermédiaire du clopidrogrel.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des agents oxydants forts.
L’acide 2-chloromandélique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique ainsi que dans le secteur médical. Il est utilisé comme intermédiaire du clopidrogrel.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloromandelic acid |
Point de fusion | 80°C to 85°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2367070 |
Informations sur la solubilité | Very soluble in water. |
Poids de la formule | 186.6 |
Pourcentage de pureté | 98% |