Learn More
Acide 2-chloromandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10740765
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
10421-85-9
C8H7ClO3
186.59
MFCD00084962
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
97720
Acide 2-(2-chlorophényl)-2-hydroxyacétique
OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
10421-85-9
C8H7ClO3
186.59
MFCD00084962
RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
97720
Acide 2-(2-chlorophényl)-2-hydroxyacétique
OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chloromandelic acid
Point de fusion 80°C to 85°C
% min. CAS 97.5
Couleur Crème à blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule linéaire ClC6H4CH(OH)COOH
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloromandelic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.