Learn More
2-(chlorométhyl)-1,3-benzoxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15244298 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15244298 1 g 1 GR
15254298 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15244298 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453380010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41014-43-1 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41014-43-1
Formule moléculaire C8H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Numéro MDL MFCD05664964
Clé InChI ANRDUCQCZKLSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl-1,3-benzoxazole, 2-chloromethyl benzo d oxazole, 2-chloromethyl benzoxazole, benzoxazole, 2-chloromethyl, chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethyl-benzooxazole, chloromethyl-benzoxazole, acmc-1aqt5
CID PubChem 2061989
Nom IUPAC 2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole
SMILES ClCC1=NC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
Point d’ébullition 80.0°C (0.1 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.6
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.