Learn More
2-(Chlorométhyl)-2-méthyloxirane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10111122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10111122 10 g Flacon en verre ambré 10g
10069301 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10111122 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD08593EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 598-09-4
Formule moléculaire C4H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 106.549
Numéro MDL MFCD00052487
Clé InChI VVHFXJOCUKBZFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl-2-methyloxirane, oxirane, 2-chloromethyl-2-methyl, 2-chloromethyl-2-methyl-oxirane, 2-chloromethyl-1,2-epoxypropane, methyl epichlorohydrin, 2-methylepichlorohydrin, acmc-209mfx, beta-methylepichlorohydrin, ksc493o4b
CID PubChem 95220
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-2-méthyloxirane
SMILES CC1(CO1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 106.55
Pourcentage de pureté 97%