Learn More
2-Chlorométhyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile, TRC
Code produit 30366041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366041 10 mg 10mg
30357018 100 mg 100mg
30356788 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366041 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC59810310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150613-50-6
Formule moléculaire C9H6N3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 191.61
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-3H-benzimidazole-5-carbonitrile
SMILES ClCc1nc2ccc(cc2[nH]1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClN3/c10-4-9-12-7-2-1-6(5-11)3-8(7)13-9/h1-3H,4H2,(H,12,13)
Poids de la formule 191.025