Learn More
2-(Chlorométhyl)-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30365264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30365264 2.5 g
30352628 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30365264 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3692402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86604-75-3
Formule moléculaire C9 H12 Cl N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 222.11
Synonyme 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
Nom IUPAC 2-(chlorométhylle)-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 221.0374