Learn More
2-chlorométhyl-4-nitrophénol, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15422122 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15422122 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109460010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
CAS 2973-19-5
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6ClNO3
Formule linéaire ClCH2C6H3(NO2)OH
Quantité 1 g
Beilstein 06,367
Synonyme 2-chloromethyl-4-nitrophenol, phenol, 2-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-4-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-5-nitrobenzyl chloride, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura romanian, 2-chloromethyl-4-nitro-phenol, phenol,2-chloromethyl-4-nitro, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura, acmc-1ccok, 4-nitro-2-chloromethylphenol
Clé InChI PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CCl)O
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-4-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 187.58
CID PubChem 76305
Poids de la formule 187.58
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.