Learn More
2-chlorométhyl-5-(4-méthoxyphényl)-1,3,4-oxadiazole, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10657952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657952 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10657952 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
Note relative au nom 98%
CAS 24023-71-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91°C to 95°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H9ClN2O2
Numéro MDL MFCD01230030
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,3,4-oxadiazole, 4-5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl anisole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1?3?4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 1-5-chloromethyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl-4-methoxybenzene, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole
Clé InChI GEHIXSKXGCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(CCl)O1
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-5-(4-méthoxyphényl)-1,3,4-oxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 224.64
CID PubChem 2734194
Poids de la formule 224.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.