Learn More
2-(chlorométhyl)-5-(4-méthylphényl)-1,3,4-oxadiazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10611693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10611693 250 mg 250mg
10314732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10611693 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02900CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 287197-95-9
Formule moléculaire C10H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.645
Numéro MDL MFCD00662318
Clé InChI JDAULQMOFMANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-2-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl
CID PubChem 736973
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-5-(4-méthylphényl)-1,3,4-oxadiazole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.65
Pourcentage de pureté 95%