Learn More
2-(chlorométhyl)benzimidazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-(Chloromethyl)benzimidazole is used as intermediate in pharmaceutical , in organic synthesis .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-(chlorométhyl)benzimidazole est utilisé comme intermédiaire dans le domaine pharmaceutique, dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Chloromethyl)benzimidazole |
| Point de fusion | 141°C to 143°C (decomposition) |
| Formule moléculaire | C7H5ClN2 |
| Numéro MDL | MFCD00051944 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Clé InChI | AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC1=NC2=CC=CC=C2N1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-1H-benzimidazole |
| Show More |