Learn More
2-(chlorométhyl)naphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479360 250 mg 250mg
11489360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479360 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50242.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 2506-41-4 | C11H9Cl | 176.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2506-41-4
Formule moléculaire C11H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 176.64
Numéro MDL MFCD00046488
Clé InChI MPCHQYWZAVTABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 2-chloromethyl, 2-chloroethyl naphthalene, 2-chloromethyl-naphthalene, acmc-1ccgj, beta-chloromethylnapthalene, 3-chloro-methylnaphthalene, beta-chloromethylnaphthalene
CID PubChem 75632
Nom IUPAC 2-(chloromethyl)naphthalene
SMILES ClCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethyl)naphthalene
Point de fusion 47°C to 50°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 176.65
Pourcentage de pureté 98%