Learn More
2-(Chlorométhyl)naphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Chloromethyl)naphthalene |
| CAS | 2506-41-4 |
| Formule moléculaire | C11H9Cl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-(Chloromethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl Chloride, 2-Naphthylmethyl Chloride, NSC 408896, Naphthalen-2-ylmethyl Chloride, beta-Chloromethylnaphthalene, beta-Naphthylmethyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2 |
| SMILES | ClCc1ccc2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | 2-(chlorométhyl)naphthalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.64 |
| Poids de la formule | 176.0393 |