Learn More
2-(chlorométhyl)chlorhydrate de pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483913
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483913 5 g 5g
11493913 25 g 25g
11403923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10226.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6959-47-3 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride was used as reagent in base catalyzed alkylation of p-tert-butylcalix[6]arene and p-tert-butylcalix[5]arene in DMF. It was used in the synthesis of Gd3+ diethylenetriaminepentaacetic acid bisamide complex, a Zn2+-sensitive magnetic resonance imaging contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de pyridine 2-(chlorométhyl)a été utilisé comme réactif dans l’alkylation catalysée par la base du p-tert-butylcalix[6]arène et du p-tert-butylcalix[5]arène dans le DMF. Il a été utilisé dans la synthèse du complexe de bisamide acide Gd3 + diéthylènetriaminepentaacétique, un agent de contraste d’imagerie par résonance magnétique sensible au Zn2 +.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone (10 à 50 mg/ml) et l’éthanol à 95 % (100 mg/ml).
Remarques
Stockage hygroscopique dans un gaz inerte. Entreposer à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6959-47-3
Formule moléculaire C6H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 164.029
Numéro MDL MFCD00012811
Clé InChI JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
CID PubChem 23392
ChEBI CHEBI:76600
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2- (Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Point de fusion 120°C to 124°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3689155
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone (10-50mg/ml),95%ethanol (100mg/ml).
Poids de la formule 164.04
Pourcentage de pureté 98%