Learn More
Chlorhydrate de 2-(chlorométhyl)pyrimidine, Thermo Scientific™
Code produit 10472570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10472570 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10472570 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00188DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 936643-80-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H6Cl2N2
Numéro MDL MFCD09834372
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hcl, 2-chloromethyl-pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine, chloride, 2-chloro mehyl pyrimidine hcl, pyrimidine,2-chloromethyl-,hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride salt, 2-chloromethyl pyrimidine hydrogen chloride, 2-chloromethyl-pyrimidine, monohydrochloride
Clé InChI XLGVMJXAZRCTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.ClCC1=NC=CC=N1
Nom IUPAC 2-(chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 165.02
CID PubChem 20025606
Poids de la formule 165.02
Pourcentage de pureté 95%