Learn More
2-(Chlorométhyl)chlorhydrate de quinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498046 1 g 1g
11408056 5 g 5g
11418056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14102.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3747-74-8 | C10H9Cl2N | 214.089 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3747-74-8
Formule moléculaire C10H9Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 214.089
Numéro MDL MFCD00012734
Clé InChI WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
CID PubChem 3083823
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)quinoléine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Point de fusion 184°C to 190°C
Quantité 1 g
Beilstein 3565832
Poids de la formule 214.1
Pourcentage de pureté 97%