Learn More
Chlorhydrate de 2-(chlorométhyl)quinoléine, TRC
Code produit 30353851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353851 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353851 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36882510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride
CAS 3747-74-8
Formule moléculaire C10H9Cl2N
Quantité 10 g
Synonyme 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
SMILES Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)quinoline ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 214.09
Poids de la formule 213.0112